Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ Javelin
Limpie y concentre los analitos objetivo en cuestión de minutos con estas columnas de protección de SPE de conexión directa, con un diseño hermético para mayor comodidad y eficacia.
Marca:  Thermo Scientific™ 60310-502
452.37 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10239314
  • 454.63€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
  • Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
  • Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
Las columnas de SPE de conexión directa Thermo Scientific HyperSep Javelin cuentan con un diseño exclusivo de apriete manual para mayor comodidad y eficacia.
Las columnas SPE en línea de conexión directa HyperSep Javelin están disponibles con las siguientes sustancias químicas SPE HyperSep:
HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HyperSep Hypercarb; diámetro interno de 3,0 mm
Sistema de HPLC convencional
HyperSep Hypercarb
3,0 mm
Extracción en fase sólida en línea
HyperSep
Columna de extracción en fase sólida en línea