Learn More
Thermo Scientific™ Placas de laboratorio de polipropileno HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Disponibles con una amplia variedad materiales para cromatografía, las placas de laboratorio de polipropileno Thermo Scientific™ HyperSep™ permiten una purificación y preparación de muestras sencillas y cómodas para proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas. Con este formato de placa de 96 pocillos, el medio se integra en el fondo de la placa. Algunas aplicaciones habituales son:
- Histocultivo y separación de productos
- Concentración de muestras a pequeña escala
- Limpieza de muestras
- Obtención de muestras tras la cromatografía
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | C18; polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación y preparación de muestras de proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep C18 |
| Tipo | Placa de 96 pocillos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.