Learn More
Thermo Scientific™ Placas de laboratorio de polipropileno HyperSep™
Consiga una purificación y preparación de muestras sencillas y cómodas para proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas con estas placas de laboratorio de 96 pocillos.
385.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Purificación y preparación de muestras de proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas
Línea de productos HyperSep
Tipo Placa de 96 pocillos
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
10594305
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-301
C18; polipropileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10279514
Ver documentos
Thermo Scientific™
60110-307
Dióxido de titanio; polipropileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Disponibles con una amplia variedad materiales para cromatografía, las placas de laboratorio de polipropileno Thermo Scientific™ HyperSep™ permiten una purificación y preparación de muestras sencillas y cómodas para proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas. Con este formato de placa de 96 pocillos, el medio se integra en el fondo de la placa. Algunas aplicaciones habituales son: 
  • Histocultivo y separación de productos
  • Concentración de muestras a pequeña escala
  • Limpieza de muestras
  • Obtención de muestras tras la cromatografía
Estas prácticas placas de laboratorio de 96 pocillos HyperSep se pueden procesar manualmente o mediante un robot de manipulación de líquidos. No son aptas para su uso con vacío.
Especificaciones
Especificaciones
Purificación y preparación de muestras de proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas
HyperSep
Placa de 96 pocillos
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.