Learn More
Thermo Scientific™ Placas de laboratorio de poliestireno HyperSep™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
C18; poliestireno
Dióxido de circón; poliestireno
Dióxido de titanio; poliestireno
SAX; poliestireno
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Disponibles en una amplia gama de materiales cromatográficos, las placas de laboratorio Thermo Scientific™ HyperSep™ de poliestireno permiten una purificación sencilla y cómoda y la preparación de muestras para proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas. Con este formato de placa de 96 pocillos, el medio se integra en el fondo de la placa. Algunas aplicaciones habituales son:
- Histocultivo y separación de productos
- Concentración de muestras a pequeña escala
- Limpieza de muestras
- Obtención de muestras tras la cromatografía
Estas prácticas placas de laboratorio de 96 pocillos HyperSep se pueden procesar manualmente o mediante un robot de manipulación de líquidos. No son aptas para su uso con vacío.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | C18; poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación y preparación de muestras de proteínas, ADN, ARN y otras biomoléculas |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep C18 |
| Tipo | Placa de 96 pocillos |