Learn More
Thermo Scientific™ Placas del adaptador del colector de presión HyperSep™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 10 mL/15 mL
Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 1 mL
Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 6 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice una placa de adaptador del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™ que coincida con el tamaño de los cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) utilizados. El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE de diversos tamaños: 1, 3, 6 y 10/15 ml.
El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm. Este colector SPE proporciona una forma rápida, sencilla y sólida para preparar varias muestras para el análisis mediante cromatografía.
Consulte los productos relacionados si necesita repuestos para cualquiera los accesorios del colector de presión positiva HyperSep.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placa de adaptador para cartuchos de 10 mL/15 mL para colector de PP, pack de 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía industrial |
| Para utilizar con (equipo) | Colector de presión positiva HyperSep, cartuchos de SPE de 10 mL/15 mL |
| Línea de productos | HyperSep |
| Tipo | Placa de adaptador |