Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de recogida del colector de presión HyperSep™
Utilice la gradilla de recogida que se ajusta al tamaño de los tubos de recogida utilizados con el colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™.
710.00€ - 1057.06€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extraer recogida |
---|---|
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Rack de recogida |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13426926
|
Thermo Scientific™
60104-268 |
Gradilla de recogida para tubos de 16 mm, pack de 1 |
1057.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15280349
|
Thermo Scientific™
60104-269 |
Gradilla de recogida para tubos de 13 mm, pack de 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Utilice la gradilla de recogida del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™, que se ajusta al tamaño de los tubos de recogida que se esté utilizando. El colector de presión positiva HyperSep prepara hasta 48 muestras mediante la extracción de fase sólida (SPE) de forma simultánea. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm.
El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm. Este colector SPE proporciona una forma rápida, sencilla y sólida para preparar varias muestras para el análisis mediante cromatografía.
Consulte los productos relacionados si necesita repuestos para cualquiera los accesorios del colector de presión positiva HyperSep.
Especificaciones
Extraer recogida | |
HyperSep | |
Rack de recogida |