Learn More
Thermo Scientific™ Kit de instalación del colector de presión HyperSep™
Disponga de todas las piezas necesarias para preparar el colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™.
Marca: Thermo Scientific™ 60104-272
Descripción
Utilice el kit de instalación del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™ para todas las piezas necesarias para preparar el colector. El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm.
Especificaciones
Kit de instalación, pack de 1 | |
Colector de presión positiva | |
Installation Kit |
SPE | |
HyperSep |