Learn More
Thermo Scientific™ Recipiente de residuos del colector de presión HyperSep™
Recoja los residuos del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™ con este recipiente de residuos perforado previamente.
Marca:  Thermo Scientific™ 60104-270
Código de producto. 13416926
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Utilice el recipiente de residuos del colector de presión positiva Thermo Scientific™ HyperSep™ para recoger los residuos del colector. El colector de presión positiva HyperSep permite alojar hasta 48 cartuchos de SPE. Las muestras y el disolvente, añadidos al cartucho de SPE, se extraen con presión positiva para un flujo uniforme en cada posición. Los extractos se recogen en tubos de 13 o 16 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente de residuos perforado previamente, 1 ud.
Colector de presión positiva
Recipiente de residuos perforado previamente
Extracción de fase sólida
HyperSep