Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de AX retenedor HyperSep™
Código de producto. 10055934 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
30 mg
30 mg
60 mg
100 mg
150 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 ml
6 mL
15 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10055934 60 mg 6 mL paquete de 30
10635535 30 mg 1 mL paquete de 100
10772917 30 mg 3 ml paquete de 50
10635725 60 mg 3 ml paquete de 50
10117524 200 mg 3 ml paquete de 50
10595625 500 mg 3 ml paquete de 50
10075934 500 mg 6 mL paquete de 30
10279904 100 mg 6 mL paquete de 30
10046504 150 mg 6 mL paquete de 30
10056504 200 mg 6 mL paquete de 30
10260245 2000 mg 25 mL paquete de 20
10270245 1000 mg 25 mL 20 PCS
12106590 100 mg 15 mL paquete de 50
13466936 500 mg 3 ml paquete de 20
14 options
Código de producto. 10055934
Marca: Thermo Scientific™ 60107408
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX.
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y muy poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de aminos cuaternarios. El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de THC y sus metabolitos, los cartuchos de SPE de retenedor Hypersep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten un procesamiento rutinario eficaz mediante vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Ideal para muestras grandes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • pH estable de 0 a 14
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 mL
Descripción Peso del lecho 60 mg; volumen de la columna 6 mL
Peso del lecho 60 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos ácidos
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 30 a 50 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 6 mL
Cantidad 30/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.