Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de AX retenedor HyperSep™
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX.
Marca:  Thermo Scientific™ 60107-401
201.11 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10635535
  • 227.20€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y muy poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de aminos cuaternarios. El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de THC y sus metabolitos, los cartuchos de SPE de retenedor Hypersep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten un procesamiento rutinario eficaz mediante vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Ideal para muestras grandes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • pH estable de 0 a 14
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1 mL
30 mg
Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartucho de extracción en fase sólida
100/paq.
Peso del lecho 30 mg; volumen de columna de 1 mL
Retención de analitos ácidos
De 30 a 50 μm
DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep
1 mL
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Cartuchos de AX retenedor HyperSep™ > Peso del lecho 30 g; volumen de columna de 1 mL
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.