Learn More
Thermo Scientific™ Placas AX de retenedor HyperSep™
Logre recuperaciones para analitos ácidos con las placas AX de retenedor HyperSep.
299.00€ - 381.33€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Análisis de THC y sus metabolitos |
---|---|
Tamaño de partículas | De 30 a 50 μm |
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | AX de retenedor HyperSep |
Tipo | Placa de 96 pocillos |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13476976
|
Thermo Scientific™
60306-403 |
Placa de 96 pocillos fijos de AX retenedor de 30 mg/2 ml, pack de 1 | N/A | N/A | N/A | |||||
13486976
|
Thermo Scientific™
60306-404 |
Placa de 96 pocillos fijos Retain AX 60 mg/2 mL, 1/paq. |
381.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10073584
|
Thermo Scientific™
60303-407 |
Placa de 96 pocillos extraíble de AX retenedor de 30 mg/1 ml, pack de 1 | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, envasadas con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y muy poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de aminos cuaternarios. El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de THC y sus metabolitos, los pocillo de SPE Hypersep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten un procesamiento rutinario eficaz mediante vacío, presión positiva o centrifugación.- Recuperaciones altas y uniformes
- Ideal para muestras grandes
- Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- pH estable de 0 a 14
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Especificaciones
Análisis de THC y sus metabolitos | |
HyperSep | |
Placa de 96 pocillos |
De 30 a 50 μm | |
AX de retenedor HyperSep | |
1/paq. |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.