Descripción
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estos cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y altamente poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de ácido sulfónico para ofrecer recuperaciones superiores para analitos básicos. Estos cartuchos de intercambio catiónico, que se utilizan en la preparación de muestras de SPE, pueden mejorar significativamente la solidez y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
- Recuperaciones altas y uniformes
- Ideal para muestras grandes
- Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- pH estable de 0 a 14
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 6 mL |
| Descripción | Peso del lecho 60 mg; volumen de la columna 6 mL |
| Peso del lecho | 60 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos básicos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Tamaño de partículas | De 30 a 50 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep |
| Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida |
| Volumen (métrico) | 6 mL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.