Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE HyperSep™ Retain CX
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga altas recuperaciones uniformes para compuestos básicos con estas placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain™ CX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, gran pureza y altamente poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de ácido sulfónico para ofrecer recuperaciones superiores para analitos básicos. Estos pocillos individuales y estas placas de placa de pocillos de intercambio de cationes, que se utilizan en la preparación de muestras de SPE, pueden mejorar significativamente la solidez y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
- Recuperaciones altas y uniformes
- Ideal para muestras grandes
- Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- pH estable de 0 a 14
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placa de 96 pocillos; peso del lecho de 60 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de drogas |
| Tamaño de partículas | De 30 a 50 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | HyperSep Retain CX |
| Tipo | Placa de 96 pocillos |