Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de PEP retenedor HyperSep™
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con los cartuchos de PEP Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain.
Marca:  Thermo Scientific™ 60107-207
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015894
  • 211.72€ / paquete de 30
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, envasadas con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea. Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características:
Ideales para muestras grandes, los cartuchos de SPE HyperSep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
  • Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
  • Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
Especificaciones
Especificaciones
6 mL
100 mg
Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartucho de extracción en fase sólida
30/paq.
Peso del lecho 100 mg; volumen de la columna 6 mL
Retención de analitos polares y no polares
De 40 a 60 μm
DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep
6 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.