Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos y pocillos individuales de SPE HyperSep™ Retain PEP
Product Code. 10742327 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Absorbente:
PEP de retenedor HyperSep
Unit Size:
paquete de 100
Product Code. Absorbente unitSize
10742327 PEP de retenedor HyperSep paquete de 100
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10742327
Brand: Thermo Scientific™ 60303202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con placas de retenedor de 96 pocillos SPE PEP y pocillos individuales Thermo Scientific™ HyperSep™.
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con las placas de 96 pocillos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, envasadas con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea. Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características:
Ideales para muestras grandes, los pocillos de SPE de retenedor HyperSep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
  • Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
  • Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
  • Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Pozos SPE individuales ; 10mg peso Cama
Para utilizar con (aplicación) Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples
Tamaño de partículas De 30 a 50 μm
Absorbente PEP de retenedor HyperSep
Tipo Pocillo individual