Description
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, envasados con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea.Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características:
Ideales para muestras grandes, los cartuchos de SPE HyperSep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
- Recuperaciones altas y uniformes
- Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
- Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
- Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
- Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
Specifications
Specifications
| Capacidad de columna (métrico) | 25 ml |
| Descripción | Lecho de 2 mg; columna de 25 ml de volumen |
| Peso del lecho | 2000 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos polares y no polares |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep |
| Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.