Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de PEP retenedor HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga una retención equilibrada para analitos polares y no polares con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP, envasados con una alta capacidad, material DVB de poliestireno de alta pureza y sumamente poroso modificado con grupos funcionales de urea.Con química pH estable de 0 a 14, estos cartuchos en la preparación de muestras de SPE pueden mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Características:
Idóneos para muestras de gran tamaño, los cartuchos HyperSep Retain se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten realizar un proceso rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
- Recuperaciones altas y uniformes
- Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Aplicaciones:
- Fármacos y metabolitos en los fluidos biológicos
- Péptidos en suero, plasma o fluidos biológicos
- Muestras medioambientales
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 6 ml |
| Descripción | Lecho de 600 mg; columna de 6 ml de volumen |
| Peso del lecho | 600 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos polares y no polares |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | DVB de poliestireno modificado con urea HyperSep |
| Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida |
| Volumen (métrico) | 6 ml |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.