Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos HyperSep™ SAX
Código de producto. 10651006 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
5000 mg
10.000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
15 mL
25 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
10651006 5000 mg 25 mL paquete de 20
10100693 500 mg 6 mL paquete de 30
10575615 50 mg 1 mL paquete de 100
10130743 100 mg 1 mL paquete de 100
10289414 200 mg 3 mL paquete de 50
10045724 1000 mg 6 mL paquete de 30
10786134 500 mg 3 mL paquete de 50
10574465 2000 mg 15 mL paquete de 20
10107714 10.000 mg 75 mL paquete de 10
9 options
Código de producto. 10651006
Marca: Thermo Scientific™ 60108714
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de carboxílico y otros ácidos débiles con estos cartuchos de SPE intercambiadores de aniones fuertes.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX cuentan con un absorbente de intercambio aniónico fuerte para la extracción de ácidos débiles. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Aislamiento de proteínas aniónicas
  • Eliminación de los pigmentos ácidos de los alimentos
  • Aislamiento de compuestos fenólicos
  • Ácidos nucleicos, nucleótidos y surfactantes
Los cartuchos intercambiadores de aniones fuertes HyperSep SAX son idóneos para la extracción de caboxílico y otros ácidos débiles. El parámetro químico extrae los compuestos cargos negativamente de las soluciones acuosas y no acuosas.
El grupo de amina enmascara el efecto de la cadena de carbono del grupo funcional.
La selectividad puede establecerse con la opción de tampón.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 25 mL
Descripción Lecho de 5 g de peso; columna de 25 mL de volumen
Peso del lecho 5000 mg
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ácidos débiles
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep SAX
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 25 mL
Cantidad 20/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.