Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ SCX
Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de compuestos básicos cargados con estas placas de pocillos y estos pocillos individuales de SPE de intercambiadores catiónicos fuertes.
Marca: Thermo Scientific™ 60300-585
Descripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX incluyen un fuerte absorbente de intercambio catiónico para la extracción de compuestos básicos cargados. Entre las aplicaciones típicas se incluyen la extracción de:
- Antibióticos
- Compuestos de drogas
- Bases orgánicas
- Aminoácidos
- Catecolaminas
- Herbicidas
El anillo de benceno modificado permite posibles interacciones no polares
Valor pKa bajo
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Placa de 96 pocillos extraíble de 10 mg/1 mL de SCX, 1/paq. | |
Extracción de compuestos básicos cargados | |
HyperSep | |
Placa de 96 pocillos |
10 mg | |
De 40 a 60 μm | |
HyperSep SCX | |
1 mL |