Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de sílice HyperSep™
Código de producto. 13416946 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
10.000 mg
100 mg
1000 mg
20.000 mg
200 mg
2000 mg
50 mg
50.000 mg
500 mg
5000 mg
70.000 mg
Capacidad de columna (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
10 mL
15 mL
25 mL
75 mL
150 mL
Absorbente:
HyperSep Silica
Cantidad:
10/paq.
100/paq.
20/paq.
30/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) Absorbente Cantidad unitSize
13416946 10.000 mg 25 mL HyperSep Silica 20/paq. paquete de 20
10553985 500 mg 3 mL HyperSep Silica 50/paq. paquete de 50
10563985 100 mg 1 mL HyperSep Silica 100/paq. paquete de 100
10036414 50 mg 1 mL HyperSep Silica 100/paq. paquete de 100
10672284 200 mg 3 mL HyperSep Silica 50/paq. paquete de 50
10120743 500 mg 6 mL HyperSep Silica 30/paq. paquete de 30
10414603 1000 mg 6 mL HyperSep Silica 30/paq. paquete de 30
10075674 2000 mg 15 mL HyperSep Silica 20/paq. paquete de 20
10436934 5000 mg 25 mL HyperSep Silica 20/paq. paquete de 20
10514105 10.000 mg 75 mL HyperSep Silica 10/paq. paquete de 10
15373426 100 mg 10 mL HyperSep Silica 50/paq. paquete de 50
13496936 70.000 mg 150 mL HyperSep Silica 10/paq. paquete de 10
13382120 500 mg 10 mL HyperSep Silica 50/paq. paquete de 50
13456826 20.000 mg 75 mL HyperSep Silica 10/paq. paquete de 10
13406946 50.000 mg 150 mL HyperSep Silica 10/paq. paquete de 10
15 options
Código de producto. 13416946
Marca: Thermo Scientific™ 60108853
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Retenga analitos en matrices no polares y separe compuestos de estructura muy similar con estos cartuchos de SPE de sílice.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos de sílice Thermo Scientific™ HyperSep™ cuentan con un absorbente polar que se utiliza principalmente para retener analitos en matrices no polares y que puede separar eficazmente compuestos de estructura muy similar. Algunas aplicaciones habituales son:
  • Extracción de compuestos polares, incluidos aldehídos, aminas, fármacos, pesticidas y herbicidas
  • Extracción de carotenoides, vitaminas liposolubles, aflatoxinas en matrices alimentarias
  • Extracción de ácidos grasos y fosfolípidos
El material de sílice de alta calidad utilizado en los cartuchos de SPE de sílice HyperSep adsorbe analitos de disolventes no polares como hidrocarburos, éteres y ésteres menos polares. El absorbente también es adecuado para su uso como intercambiador de cationes de resistencia intermedia en medio acuoso.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 25 mL
Descripción Cartucho de sílice de 10 g/25 mL, 20/paq.
Peso del lecho 10.000 mg
Para utilizar con (aplicación) Retención de analitos en matrices no polares
Para utilizar con (equipo) Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Silica
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 25 mL
Cantidad 20/paq.
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.