Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SLE HyperSep™ (pH 9)
Una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de las matrices biológicas.
180.00€ - 239.84€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas |
---|---|
Línea de productos | HyperSep |
Absorbente | Diatomita tratada especial HyperSep |
Tipo | Placa SLE |
Volumen (métrico) | 2 mL |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12200859
|
Thermo Scientific™
60109-400-2-9W |
Pocillo de 400 mg/2 mL, placa de 96 pocillos pH9 |
231.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12200819
|
Thermo Scientific™
60109-200-2-9W |
Pocillo de 200 mg/2 ml, placa de 96 pocillos pH9 | N/A | N/A | N/A | |||||
12200879
|
Thermo Scientific™
60109-500-2-9W |
Pocillo de 500 mg/2 mL, placa de 96 pocillos pH9 |
239.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Las placas de SLE HyperSep (pH 9) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.- Protocolo sencillo y fácil de usar
- Eliminación de fosfolípidos
- Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
Especificaciones
Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas | |
Diatomita tratada especial HyperSep | |
2 mL |
HyperSep | |
Placa SLE |