Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos vacíos de extracción en fase sólida (SPE) HyperSep™
Estas placas de 96 pocillos vacíos se utilizan con aplicaciones de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ HyperSep.
27.10€ - 36.53€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida |
---|---|
Tipo | Placa de 96 pocillos |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11557661
|
Thermo Scientific™
60300-319 |
2 ml |
27.10€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10007734
|
Thermo Scientific™
60300-301 |
1 ml |
36.53€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los cartuchos de extracción de fase sólida HyperSep ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional.
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
- Ideal para muestras grandes y conforme a las configuraciones estándar del sector
- Permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
- El sistema HyperSep-96 incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud.
- El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método.
- Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos.
- Los productos HyperSep-96 están disponibles en packs de 100 pocillos individuales y en placas previamente montadas.
Especificaciones
Extracción en fase sólida | |
Placa de 96 pocillos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas de pocillos vacíos de extracción en fase sólida (SPE) HyperSep™