Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ UniGuard
Limpie y concentre los analitos objetivo en cuestión de minutos con estos cartuchos SPE de conexión directa, que ofrecen una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho reutilizable.
Marca: Thermo Scientific™ 60311-501
Descripción
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
- Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
- Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
La columna de SPE en línea Thermo Scientific HyperSep UniGuard ofrece una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho de protección reutilizable.
Los cartuchos de SPE en línea HyperSep UniGuard se conectan directamente a la válvula de conmutación, al igual que una columna de HPLC. Están disponibles con las siguientes sustancias químicas SPE HyperSep:HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
Especificaciones
HyperSep Hypercarb; diámetro interno de 2,1 mm | |
Sistema de HPLC convencional | |
HyperSep Hypercarb | |
4/paq. |
Retención de compuestos altamente polares | |
HyperSep | |
Cartucho de extracción en fase sólida en línea | |
2,1 mm |