Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y placas de extracción de pocillos HyperSep™ Universal Vacuum
Utilice estos tapones y placas de extracción de 24 o 48 pocillos con el colector Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum.
Marca: Thermo Scientific™ 60104-234
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice estos tapones y placas de extracción de 24 o 48 pocillos con el colector Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum. Este colector procesa sus muestras en cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) o placas de 96 pocillos.
Especificaciones
Tapones de placa de extracción de 48 posiciones | |
Placas de extracción de pocillos de 48 posiciones, colectores de vacío | |
Tapones de placa de extracción de 48 posiciones |
Procesamiento de muestras de SPE | |
HyperSep |