Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y placas de extracción de pocillos HyperSep™ Universal Vacuum
Utilice estos tapones y placas de extracción de 24 o 48 pocillos con el colector Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum.
Marca: Thermo Scientific™ 60104-284
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilice estos tapones y placas de extracción de 24 o 48 pocillos con el colector Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum. Este colector procesa sus muestras en cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) o placas de 96 pocillos.
Especificaciones
Placa de extracción de 24 pocillos, pack de 1 | |
Colector en vacío universal | |
Placa de extracción de 24 pocillos |
Procesamiento de muestras de SPE | |
HyperSep |