Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos HyperSep™ Verify AX
Obtenga un análisis mejorado de fármacos ácidos y metabolitos con estos cartuchos de SPE que presentan características de separación no polares e iónicas.
Brand:  Thermo Scientific™ 60108-732
 View more versions of this product
Product Code. 10639285
  • 213.13€ / paquete de 30
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Los cartuchos de SPE de Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify AX incluyen químicas de separación no polares e iónicas para mejorar la preparación de muestras en el análisis de fármacos ácidos y metabolitos de matrices biológicas. Son especialmente adecuados para la detección y el análisis de THC y sus metabolitos.
El absorbente utilizado en los cartuchos de AX de verificación HyperSep se basa en dos grupos funcionales: fase inversa C8 y un intercambiador de iones de aminas cuaternarias. La química se copolimeriza en un soporte de gel de sílice purificado y rígido.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
6 mL
1000 mg
Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
HyperSep
Cartucho de extracción en fase sólida
30/paq.
Lecho de 1 g de peso; columna de 6 mL de volumen
Análisis de fármacos ácidos y metabolitos
De 40 a 60 μm
Fase reversa HyperSep C8/intercambiador de iones de aminas cuaternarias
6 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.