Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ Verify CX
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX incluyen químicas de separación no polares e iónicas para mejorar la preparación de muestras en el análisis de drogas. Se utilizan en la detección de una amplia gama de compuestos de drogas en matrices biológicas, incluidos compuestos básicos y neutros.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placa de 96 pocillos fijos Verify-CX 25 mg/2 mL, 1/paq. |
| Peso del lecho | 25 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de drogas |
| Tamaño de partículas | De 40 a 60 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | Fase reversa HyperSep C8/intercambiador de iones de ácido benceno sulfónico |
| Tipo | Placa de pocillos de extracción en fase sólida |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1 mL |
| Cantidad | 1 Pk. |