Learn More
Thermo Scientific™ Placas HyperSep™ Verify CX
Código de producto. 13497006 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Placa de 96 pocillos fijos Verify-CX 100 mg/2 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos Verify-CX 25 mg/2 mL, 1/paq.
Placa de 96 pocillos fijos Verify-CX 50 mg/2 mL, 1/paq.
Peso del lecho:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Peso del lecho unitSize
13497006 Placa de 96 pocillos fijos Verify-CX 50 mg/2 mL, 1/paq. 50 mg cada uno
13477006 Placa de 96 pocillos fijos Verify-CX 25 mg/2 mL, 1/paq. 25 mg cada uno
13487006 Placa de 96 pocillos fijos Verify-CX 100 mg/2 mL, 1/paq. 100 mg cada uno
3 options
Código de producto. 13497006
Marca: Thermo Scientific™ 60307263
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga un análisis mejorado de las drogas, incluidas las drogas básicas y neutras, con estas placa de pocillos de SPE que presentan características de separación no polares e iónicas.
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Las placas Thermo Scientific™ HyperSep Verify™ CX incluyen químicas de separación no polares e iónicas para mejorar la preparación de muestras en el análisis de drogas. Se utilizan en la detección de una amplia gama de compuestos de drogas en matrices biológicas, incluidos compuestos básicos y neutros.
El absorbente utilizado en las placas de 96 pocillos y los pocillos individuales de HyperSep Verify CX se basa en dos grupos funcionales: fase reversa C8 y un intercambiador de iones de ácido benceno sulfónico. La química se copolimeriza en un soporte de gel de sílice purificado y rígido.
Cartuchos y placas de SPE HyperSep
Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.
El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos fijos Verify-CX 50 mg/2 mL, 1/paq.
Peso del lecho 50 mg
Para utilizar con (aplicación) Análisis de drogas
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente Fase reversa HyperSep C8/intercambiador de iones de ácido benceno sulfónico
Tipo Placa de pocillos de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 2 mL
Volumen del pocillo (métrico) 1 mL
Cantidad 1 Pk.