Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC Column
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns.
667.81€ - 799.14€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10 μm |
---|---|
pH | De 2,5 a 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Tipo USP | L8 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11547491
|
Thermo Scientific™
30710-304030 |
4 mm |
799.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11537491
|
Thermo Scientific™
30710-254630 |
4,6 mm |
667.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Extra sensitivity for sugars
- Can be used in three modes: reversed phase, normal phase, weak anion exchange
Especificaciones
10 μm | |
120 Å | |
L8 | |
Sílice | |
Modo mixto |
De 2,5 a 8 | |
170 m²/g | |
Amino (NH2) | |
2 % | |
Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |