Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto Hypersil™ APS-2 Amino (NH2), 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 1,9%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Marca: Thermo Scientific™ 37705-254630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- En el modo de fase inversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
- Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Especificaciones
Columna de análisis | |
250 mm | |
De 2,5 a 8 | |
170 m²/g | |
Amino (NH2) | |
1,9 % | |
Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |
4,6 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
L8 | |
Sílice | |
Modo mixto |