Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2.
290.70€ - 3922.66€
Especificaciones
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase estacionaria Amino (NH2)
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
10670916
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-052130
50 mm 2,1 mm 3 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10553045
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30703-054630
50 mm 4,6 mm 3 μm
676.48€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16338586
Ver documentos
Thermo Scientific™
30705-259270A
250 mm 20 mm 5 μm
3922.66€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10007174
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-102130
100 mm 2,1 mm 3 μm
761.97€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10495913
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-152130
150 mm 2,1 mm 3 μm
811.54€
cada uno
Fecha estimada de envío: 28-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10405923
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30703-154630
150 mm 4,6 mm 3 μm
774.36€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10755973
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30705-254630
250 mm 4,6 mm 5 μm
764.10€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10414393
Ver documentos
Thermo Scientific™
30705-154630
150 mm 4,6 mm 5 μm
704.98€
cada uno
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10039642
Ver documentos
Thermo Scientific™
30705-104630
100 mm 4,6 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11563041
Ver documentos
Thermo Scientific™
30705-103030
100 mm 3 mm 5 μm
702.50€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10631514
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
30705-014001
10 mm 4 mm 5 μm
369.22€
paquete de 4
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10107894
Ver documentos
Thermo Scientific™
30705-013001
10 mm 3 mm 5 μm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10269314
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
30703-014001
10 mm 4 mm 3 μm
410.11€
paquete de 4
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10774047
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-012101
10 mm 2,1 mm 3 μm
454.15€
paquete de 4
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • En el modo de fase reversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
  • Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
120 Å
60 °C
Amino (NH2)
No
170 m²/g
L8
2 %
Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2