Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Column, 3μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7%; tamaño de poro: 130 Å; fase de columna: Fase reversa
797.90€ - 837.56€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
Tamaño de partículas | 3 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 130 Å |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11523061
|
Thermo Scientific™
28203-074630 |
4,6 mm |
837.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10558775
|
Thermo Scientific™
28203-103030 |
3 mm |
797.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Convenience, economy and effective protection.
- 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Especificaciones
Columna de análisis | |
3 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
C8 | |
7 % | |
Sí |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa | |
Fase reversa | |
Fase reversa |