Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto de ciano (CN) Hypersil™ CPS, 5 μm, 4,6 mm x 125 mm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 4%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase normal y reversa
Marca: Thermo Scientific™ 30805-124630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Equilibración de fase móvil más rápida que el sílice en fase normal
- No se desactiva por trazas de agua en fase normal
- Uno de los materiales menos retentivos de fase inversa y, por lo tanto, útil para separar compuestos polares
Especificaciones
Columna de análisis | |
125 mm | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
Ciano (CN) | |
4 % | |
No |
4,6 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
L10 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Fase normal y reversa |