Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP aQ
Estables en fase móvil acuosa al 100 %, las columnas para HPLC preparativas de desactivación terminal polar Hypersil GOLD aQ C18 proporcionan una retención y resolución mejoradas de analitos polares.
251.14€ - 32074.39€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 9 |
Tamaño de poro | 175Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16378546
|
Thermo Scientific™
25305-018823A |
8 mm | 10 mm | Precolumna |
251.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16388546
|
Thermo Scientific™
25305-019023A |
20 mm | 10 mm | Precolumna |
397.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16398546
|
Thermo Scientific™
25305-019323A |
30 mm | 10 mm | Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in) |
550.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16308556
|
Thermo Scientific™
25305-019323B |
30 mm | 10 mm | Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in) |
550.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16318556
|
Thermo Scientific™
25305-029023A |
20 mm | 20 mm | Precolumna | N/A | ||||
16328556
|
Thermo Scientific™
25305-029323A |
30 mm | 20 mm | Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in) |
838.09€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16338556
|
Thermo Scientific™
25305-029323B |
30 mm | 20 mm | Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in) |
838.09€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16348556
|
Thermo Scientific™
25305-109070A |
100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
1960.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16358556
|
Thermo Scientific™
25305-109270A |
100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
3807.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16368556
|
Thermo Scientific™
25305-109270XL |
100 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
7158.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16378556
|
Thermo Scientific™
25305-109370A |
100 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
7446.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16388556
|
Thermo Scientific™
25305-109370XL |
100 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
10420.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16398556
|
Thermo Scientific™
25305-109570A |
100 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
13499.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16308566
|
Thermo Scientific™
25305-109570XL |
100 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
19827.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16318566
|
Thermo Scientific™
25305-159070A |
150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
2238.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16328566
|
Thermo Scientific™
25305-159270A |
150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
4271.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16338566
|
Thermo Scientific™
25305-159270XL |
150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
8102.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16348566
|
Thermo Scientific™
25305-159370A |
150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
9720.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16358566
|
Thermo Scientific™
25305-159370XL |
150 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
11477.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16368566
|
Thermo Scientific™
25305-159570A |
150 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
18804.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16378566
|
Thermo Scientific™
25305-159570XL |
150 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
18845.71€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16388566
|
Thermo Scientific™
25305-259070A |
250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
2630.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16398566
|
Thermo Scientific™
25305-259270A |
250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
5253.62€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16308576
|
Thermo Scientific™
25305-259270XL |
250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
10027.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16318576
|
Thermo Scientific™
25305-259370A |
250 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
12258.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16328576
|
Thermo Scientific™
25305-259370XL |
250 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
14320.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16338576
|
Thermo Scientific™
25305-259570A |
250 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
32074.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16348576
|
Thermo Scientific™
25305-259570XL |
250 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
27291.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Conserve y resuelva los analitos polares para sus necesidades de ampliación de purificación mediante el uso de las columnas preparativas con desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas para HPLC preparativas C18 son perfectas para realizar complejas separaciones de fase reversa mediante fases móviles muy acuosas. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar
- El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares.
- Ofrece una retención superior de compuestos polares.
- Selectividad C18 (USP L1).
Estabilidad en fases móviles altamente acuosas
- Aplicable en fases móviles acuosas al 100 %.
- Sin pérdida de rendimiento o estabilidad.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
Especificaciones
5 μm | |
175Å | |
60 °C | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
De 2 a 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
12 % | |
Polar |