Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Marca:  Thermo Scientific™ 25305-159270
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10221325
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar
  • El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
  • Ofrece una retención superior de compuestos polares
Estabilidad en fases móviles altamente acuosas
  • Utilizable en el 100 % de las fases móviles acuosas
  • Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
Forma del pico excelente
  • Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
  • Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna preparativa
150 mm
5 μm
175Å
60 °C
aQ C18
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
21,2 mm
5800 psi (400 bar)
De 2 a 9
220 m²/g
L1
Hypersil GOLD
12 %
Polar
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.