Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Marca: Thermo Scientific™ 25305-154030
Descripción
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
Las columnas Hypersil GOLD aQ garantizan mejor retención y análisis de los analitos polares.- Fase C18 con desactivación terminal polar para ofrecer selectividad alternativa
- Retención y análisis de analitos polares
- Estables en fases móviles acuosas al 100%
- Forma de pico excelente
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
0.8 mL/min | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4 mm | |
150 mm | |
5 μm | |
175Å | |
60 °C | |
aQ C18 | |
12% | |
Polar |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.