Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Marca: Thermo Scientific™ 25305-109370
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
- Las columnas Hypersil GOLD aQ garantizan mejor retención y análisis de los analitos polares.
- Fase C18 con desactivación terminal polar para ofrecer selectividad alternativa
- Retención y análisis de analitos polares
- Excelentes para fases móviles con alto contenido acuoso
- Forma de pico excelente
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interno a tubos de 1/16in..
Especificaciones
Preparative Column | |
45 mL/min | |
2900 psi (200 bar) | |
2 to 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
12% | |
Polar |
30 mm | |
100 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
aQ C18 | |
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.