Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Marca: Thermo Scientific™ 25305-152130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar- El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares
- Ofrece una retención superior de compuestos polares
- Posibilidad de uso en el 100 % de las fases móviles acuosas
- Sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
- Interacciones secundarias controladas que garantizan una forma de pico óptima para todos los tipos de analitos
- Ideal para el análisis cuantitativo de niveles de traza de analitos polares
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
5 μm | |
175 Å | |
60°C | |
aQ C18 | |
Sílice esférica, ultrapura totalmente porosa | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2,1 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
12% | |
Polares |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.