Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ AX
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Intercambio iónico e HILIC
346.00€ - 942.48€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 175Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Fase estacionaria | Amina polimérica |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10231385
|
Thermo Scientific™
26105-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
10077364
|
Thermo Scientific™
26105-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
10332885
|
Thermo Scientific™
26105-252130 |
250 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10734366
|
Thermo Scientific™
26105-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
10698635
|
Thermo Scientific™
26105-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
10611406
|
Thermo Scientific™
26102-202130 |
200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | N/A | ||||
10229564
|
Thermo Scientific™
26102-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | N/A | ||||
10601406
|
Thermo Scientific™
26102-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | N/A | ||||
10449644
|
Thermo Scientific™
26102-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | N/A | ||||
10077194
|
Thermo Scientific™
26103-032130 |
30 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10037824
|
Thermo Scientific™
26103-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10097834
|
Thermo Scientific™
26103-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm |
899.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10087344
|
Thermo Scientific™
26103-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10467254
|
Thermo Scientific™
26103-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm | N/A | ||||
10763606
|
Thermo Scientific™
26103-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10139184
|
Thermo Scientific™
26103-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
10469644
|
Thermo Scientific™
26105-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10167734
|
Thermo Scientific™
26103-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||
10016414
|
Thermo Scientific™
26103-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
485.97€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10177644
|
Thermo Scientific™
26103-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | ||||
Descripción
Separe de manera eficaz proteínas, péptidos, especies aniónicas y moléculas polares de menor tamaño con las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La fase de intercambio aniónico débil, creada por un ligando de aminas poliméricas unido a sílice de base desactivada altamente pura, separa varios analitos cargados. La fase unida ofrece opciones cromatográficas adicionales, como cromatografía de interacción hidrófila (HILIC), ideal para la separación de azúcares y otras especies altamente polares.
Excelente rendimiento cromatográfico- Selectividad y forma de picos sobresalientes
- Estabilidad superior en condiciones de pH exigentes
- Mayor eficiencia que las columnas de intercambio aniónico basadas en polímeros
- Aumento de velocidad con columnas con tamaño de partícula de 1,9 µm
Haga frente a los retos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que proporcionan un rendimiento excepcional y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
Amina polimérica | |
Modo mixto | |
HILIC e intercambio iónico |
175Å | |
60 °C | |
6 % | |
No |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.