Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18
Amplíe fácilmente su método para preparar LC con las columnas para HPLC preparativas Hypersil GOLD C18 para obtener una forma de pico excelente en una gran variedad de formatos, incluida la tecnología XtendedLife.
Marca: Thermo Scientific™ 25012-259370XL
Descripción
Mantenga una forma de pico y resolución excepcionales para sus necesidades de ampliación de purificación mediante columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Las columnas Hypersil GOLD le dan confianza al realizar una ampliación de su método analítico.
Unión novedosa
- Funcionalización exclusiva y desactivación terminal
- Selectividad C18 (USP L1).
Estabilidad del pH
- Sólido rendimiento con un nivel de pH alto.
- Excelente estabilidad de columna con un nivel de pH bajo.
Rendimiento superior
- Formas de pico enormemente simétricas.
- Aumento de la velocidad de análisis, eficacia y sensibilidad.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
Especificaciones
Columna preparativa, XtendedLife | |
250 mm | |
12 μm | |
175Å | |
60 °C | |
C18 | |
10 % | |
Sí |
30 mm | |
2200 psi (152 bar) | |
De 2 a 9 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |