Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP C4
Utilícelas para analitos hidrófobos que se unen demasiado fuertemente en otras columnas de fase reversa.
Marca: Thermo Scientific™ 25505-109270A
Descripción
Obtenga separaciones más rápidas para analitos hidrófobos cuando amplíe con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4, para sus necesidades de purificación. Estas columnas C4 proporcionan una excelente sensibilidad y alta eficacia, destacando una menor hidrofobicidad que las columnas C8 o C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad similar, menor retención a la de las columnas C18 o C8
- Es posible realizar de manera excepcional la retención y la separación de analitos con gran nivel de hidrofobicidad con esta columna de baja hidrofobicidad con cadena de alquilos de corta longitud.
- Perfectas para el análisis de proteínas y polipéptidos hidrófobos.
- Selectividad C4 (USP L26).
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
Especificaciones
Columna preparativa, estándar | |
100 mm | |
5 μm | |
175Å | |
60 °C | |
C4 | |
5 % | |
Sí |
20 mm | |
4300 psi (295 bar) | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |