Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 para lograr una sensibilidad excepcional y una forma de pico excelente. La selectividad es similar a las columnas C18 con un orden de elución predecible pero con menos retención. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas.
- Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos
- Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18
- Mayor capacidad de procesamiento analítico en comparación con la química de cadena de alquilos C18
- Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas
- Formas de pico enormemente simétricas
- Aumento de la velocidad de análisis, eficacia y sensibilidad
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.