Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP C8
Obtenga una forma de pico y resolución excepcionales en HPLC y LC/MS mediante gradientes genéricos. Utilícelas para analitos con hidrofobicidad media o cuando se necesite menos hidrofobicidad que C18.
Marca: Thermo Scientific™ 25205-029023A
Descripción
Mantenga la sensibilidad que requiere para sus necesidades de purificación mediante columnas para LC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8. Perfectas para ampliar desde el método analítico hasta el método de LC preparativo e ideales para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas. Benefíciese de una selectividad similar a las columnas C18 con un orden de elución predecible. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18
- Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos.
- Mejor para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18.
- Selectividad C8 (USP L7).
Separaciones más rápidas
- Mayor capacidad de procesamiento analítico en comparación con la química de cadena de alquilos C18.
- Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
Especificaciones
Precolumna | |
La precolumna requiere el uso de un soporte de precolumnas preparativas, 889-020 | |
4300 psi (295 bar) | |
Desde 2 hasta 9 | |
220 m²/g | |
L7 | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
20 mm | |
20 mm | |
5 μm | |
175Å | |
60 °C | |
C8 | |
8 % | |
Sí |