Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC ciano Hypersil GOLD™
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice estas columnas HPLC para las separaciones de fase reversa y normales.
346.00€ - 1101.61€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 175Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L10 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10231965
|
Thermo Scientific™
25805-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
10746144
|
Thermo Scientific™
25805-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10662484
|
Thermo Scientific™
25805-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10213663
|
Thermo Scientific™
25805-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
785.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10600954
|
Thermo Scientific™
25805-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10538585
|
Thermo Scientific™
25805-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm |
828.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10019152
|
Thermo Scientific™
25805-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
10273703
|
Thermo Scientific™
25805-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
828.08€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10675325
|
Thermo Scientific™
25802-202130 |
200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | N/A | ||||
10525125
|
Thermo Scientific™
25802-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1101.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10565885
|
Thermo Scientific™
25802-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1002.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10319984
|
Thermo Scientific™
25802-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
994.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10553995
|
Thermo Scientific™
25803-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
862.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10795716
|
Thermo Scientific™
25803-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
10672864
|
Thermo Scientific™
25803-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10785716
|
Thermo Scientific™
25803-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10746524
|
Thermo Scientific™
25803-104630 |
100 mm | 4,6 mm | 3 μm | N/A | ||||
10417264
|
Thermo Scientific™
25803-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
858.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10553225
|
Thermo Scientific™
25803-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10069142
|
Thermo Scientific™
25803-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10652484
|
Thermo Scientific™
25805-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11508300
|
Thermo Scientific™
25805-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
414.60€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10341215
|
Thermo Scientific™
25805-013001 |
10 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
10361105
|
Thermo Scientific™
25805-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11598290
|
Thermo Scientific™
25803-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm |
486.09€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10035844
|
Thermo Scientific™
25803-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
11588290
|
Thermo Scientific™
25803-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
476.79€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10269954
|
Thermo Scientific™
25803-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm |
486.09€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
- Forma del pico excelente
- Sensibilidad destacada
- Menos retención para análisis más rápidos
Especificaciones
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L10 | |
4 % | |
Sí |
175Å | |
60 °C | |
Ciano (CN) | |
Modo mixto | |
Fase normal y reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.