Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC HILIC de polietilenimina Hypersil GOLD™, 3 μm, 1 mm x 100 mm
Código de producto. 11537951 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11537951
Marca: Thermo Scientific™ 26503101030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Retenga analitos de alta polaridad e hidrófilos, que son difíciles de analizar con las columnas C18 convencionales, utilizando las columnas HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HILIC. Estas columnas ofrecen separación directa sin necesidad de desviaciones de muestras o reactivos de par iónico. Las columnas, que incorporan una excepcional forma de pico y selectividad, proporcionan una mejora de la sensibilidad para la detección por MS. Con un tamaño de partícula de 3 μm, las columnas Hypersil GOLD HILIC (cromatografía líquida de interacción hidrófila) son ideales para aplicaciones en descubrimiento de fármacos, análisis de alimentos y análisis medioambientales.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Tamaño de partícula de 3 μm para sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 1 mm
Para utilizar con HILIC, ESI-MS
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m2/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Polietileneimina
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6 %
Tipo de columna HILIC
Con desactivación terminal Sí
Fase HILIC