Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Utilice estas columnas con desactivación terminal, ultrapuras y a base de sílice para generar una forma de pico y una resolución excepcionales para los análisis de HPLC y LC/MS mediante gradientes genéricos
Marca: Thermo Scientific™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Consiga una forma de pico y una resolución excepcionales para las aplicaciones HPLC y LC/MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Con su excelente resolución, eficacia y sensibilidad, las columnas Hypersil GOLD le ofrecen confianza en la exactitud y la calidad de sus datos analíticos.
- Las columnas de HPLC Hypersil GOLD ofrecen una forma de pico excelente con cualquier tipo de analito.
- Reducción significativa de picos con colas con la selectividad de las columnas de C18 Resolución, eficacia y sensibilidad excelentes
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interno a tubos de 1/16in..
Especificaciones
Columna preparativa | |
LC-MS | |
400 bar | |
De 1 a 11 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
11 % | |
Sí |
50mm | |
250mm | |
12μm | |
175Å | |
60 °C | |
Selectividad C18 | |
Sílice, totalmente poroso, esférico, ultrapuro | |
Fase inversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.