Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Marca: Thermo Scientific™ 25405-109570
Descripción
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase reversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
Características de la fase sólida Hypersil GOLD PFP- Las columnas Hypersil GOLD PFP (fenilo perfluorado) ofrecen selectividad alternativa: Los átomos de flúor en torno al anillo fenilo mejoran las interacciones pi-pi con moléculas aromáticas.
- Selectividad alternativa a C18
- Retención adicional para especies halogenadas
- Selectividad para compuestos polares no halogenados
- Forma de pico y sensibilidad excelentes
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interno a tubos de 1/16in..
Especificaciones
Columna preparativa | |
100 mm | |
5 μm | |
175Å | |
60 °C | |
PFP | |
Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure | |
Fase reversa |
50 mm | |
400 bar | |
2 to 8 | |
220 m²/g | |
L43 | |
Hypersil GOLD | |
8% | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.