Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil GOLD™
Separe de manera eficaz los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal utilizando columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
365.16€ - 1068.64€
Especificaciones
pH | De 2 a 8 |
---|---|
Tamaño de poro | 175 Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Tipo USP | L3 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10437534
|
Thermo Scientific™
25105-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
785.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10774077
|
Thermo Scientific™
25105-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
828.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10360835
|
Thermo Scientific™
25105-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
828.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10498674
|
Thermo Scientific™
25102-202130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 200 mm |
1064.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10341165
|
Thermo Scientific™
25102-152130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 150 mm |
1068.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10065884
|
Thermo Scientific™
25102-102130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 100 mm |
968.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10722157
|
Thermo Scientific™
25102-052130 |
1,9 μm | 2,1 mm | 50 mm |
968.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10157894
|
Thermo Scientific™
25103-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
862.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10127624
|
Thermo Scientific™
25103-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
905.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10289124
|
Thermo Scientific™
25103-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
455.61€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10556955
|
Thermo Scientific™
25105-252130 |
5 μm | 2,1 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10279644
|
Thermo Scientific™
25105-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10311125
|
Thermo Scientific™
25105-102130 |
5 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10167474
|
Thermo Scientific™
25105-152130 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10764447
|
Thermo Scientific™
25103-152130 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10331545
|
Thermo Scientific™
25103-104630 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10066264
|
Thermo Scientific™
25103-102130 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10076744
|
Thermo Scientific™
25103-034630 |
3 μm | 4,6 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10524125
|
Thermo Scientific™
25103-032130 |
3 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10311535
|
Thermo Scientific™
25105-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10629865
|
Thermo Scientific™
25103-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10371105
|
Thermo Scientific™
25103-012101 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10648905
|
Thermo Scientific™
25105-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10555425
|
Thermo Scientific™
25105-012101 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Consiga una excelente sensibilidad y forma de pico con las columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. El medio de sílice sin unir, altamente pura y con desactivación de base separa eficazmente los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal. Las columnas de tamaño de partículas de 1,9 µm disponibles pueden mejorar la velocidad y la eficacia de sus aplicaciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC- Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L3 | |
Fase normal |
175 Å | |
60 °C | |
Sílice | |
Fase normal |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.