Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de PAH verdes Hypersil™
Código de producto. 10179004 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Fase estacionaria:
Fenilo (Ph)
Patentado
Unit Size:
cada uno
paquete de 4
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Fase estacionaria unitSize
10179004 100 mm 3 mm 3 μm Fenilo (Ph) cada uno
10017884 100 mm 2,1 mm 3 μm Fenilo (Ph) cada uno
10129574 100 mm 4,6 mm 3 μm Fenilo (Ph) cada uno
10271095 150 mm 2,1 mm 3 μm Fenilo (Ph) cada uno
10230765 150 mm 4,6 mm 3 μm Fenilo (Ph) cada uno
10342975 250 mm 4,6 mm 5 μm Fenilo (Ph) cada uno
10047454 150 mm 4,6 mm 5 μm Fenilo (Ph) cada uno
10339343 100 mm 4,6 mm 5 μm Patentado cada uno
10630456 10 mm 4 mm 5 μm Patentado paquete de 4
10504135 10 mm 4 mm 3 μm Fenilo (Ph) paquete de 4
10620456 10 mm 3 mm 3 μm Patentado paquete de 4
10279084 10 mm 2,1 mm 3 μm Fenilo (Ph) paquete de 4
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10179004
Brand: Thermo Scientific™ 31103103030
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utilizan para el análisis rápido de hidrocarburos poliaromáticos (PAH). Incluyen sílice unida por alquilos especialmente adaptada con una carga de carbono alta para un rendimiento excelente.
Analice rápidamente hidrocarburos poliaromáticos (PAH) con las columnas para LC de PAH verdes Thermo Scientific™ Hypersil™. Estas columnas cortas y rápidas, que presentan sílice unida por alquilos especialmente adaptada con carga de carbono, pueden analizar 16 PAH en cuatro minutos. Optimizado para el método EPA 610: Hidrocarburos aromáticos polinucleares, estas columnas proporcionan un excelente rendimiento.
Amplia variedad de dimensiones de columnas para satisfacer sus necesidades de análisis de PAH
  • Tamaño de partículas de 3,0 μm disponible en diámetros de 2,1, 3,0 y 4,6 mm y longitudes de 10, 100 y 150 mm
  • Tamaño de partículas de 5,0 μm disponible en diámetro de 4,6 mm y longitudes de 10, 100, 150 y 250 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 14%
Tipo de columna Análisis de PAH
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis
Show More Show Less
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.