Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ MOS-2 (C8), tamaño de partículas de 5 μm
Tienen una cobertura monocapa de cadena de alquilos C8 unida químicamente a la superficie de sílice para obtener una fase reproducible y estacionaria eficaz
Marca: Thermo Scientific™ 30305-034630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequibles
Compliance
Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000.
Especificaciones
4.6 mm | |
5 μm | |
L7 | |
Sílice | |
Fase reversa |
30 mm | |
120 Å | |
C8 | |
6.5% | |
Fase reversa |